tempmate.®-S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, L1 15 °C, H1 30 °C, SD 10 Min.
Lieferant: tempmate
S1C10A29030
IMECS1C10A29030EA 461 EUR
IMECS1C10A29030
tempmate.®-S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, L1 15 °C, H1 30 °C, SD 10 Min.
Datenlogger
Vorprogrammiert. Leistungsstarker Temperatur-Datenlogger für die Einmalanwendung zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und integrierte Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
  • Vorprogrammiert
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
  • Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S1 Logger sind speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Dank seiner Vorprogrammierung ist der tempmate.®-S1 sofort für die Überwachung Ihrer temperaturempfindlichen Lieferung einsatzbereit tempmate.®-S1 Logger ohne speziell für die Temperaturüberwachung in jeglicher Kühlkettenlogistik konzipiert. Die optionale tempbase.® Software für Datenmanagement und Neuprogrammierung steht als kostenloser Download zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.
Standards: EN 12830, CE, RoHS.