tempmate® S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, L1 2 °C, H1 8 °C, SD: 15 min
Lieferant: tempmate
S1C10A39010
IMECS1C10A39010EA 461 EUR
IMECS1C10A39010
tempmate® S1 Einweg-Temperatur-Datenlogger, L1 2 °C, H1 8 °C, SD: 15 min
Datenlogger
Vorprogrammiert. Leistungsstarker Temperatur-Datenlogger für die Einmalanwendung zur verlässlichen Kühlkettenüberwachung. Integrierter USB-Anschluss und Software zur Erstellung von PDF- und CSV-Dateien.
  • Vorprogrammiert
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdichte und lebensmittelechte Verpackung
  • Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
  • Detaillierter PDF- und CSV-Bericht inklusive Grafik und Tabelle
  • Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
  • Verlängerte Haltbarkeit von zwei Jahren
tempmate.®-S1 LoggerMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Schnittstelle USB
Schutzart IP 67/NEMA 6
Gewicht 14,6 g
Datenspeicher - Anzahl der Messwerte 16000 values