dataLink pro Petrischalen-Etikettierlösung
Lieferant: INTERSCIENCE
439050
INSC439050EA 10250 EUR
INSC439050
dataLink pro Petrischalen-Etikettierlösung
Drucker Label Printers
dataLink pro ist für die Identifizierung von Petrischalen während der mikrobiologischen Analyse konzipiert. Die dataLink-Software steuert und überträgt Daten auf einem Etikett.
  • Benutzerkontenverwaltung
  • Überwachung der Probendaten und Automatisierung der Einstellungen
  • Etikettengröße:Etikettengröße: 50×5 mm
  • Protokollierungl, 21 CFR Part 11
  • Halbautomatische Etikettierplattform
Die halbautomatische Etikettierung am Rand der Schale eignet sich hervorragend für Analysen in großen Mengen. Mit einer Handbewegung wird das Etikett am Rand der Petrischale angebracht.
Gesteuert über die dataLink-Software werden alle Informationen zu den Analysedaten verfolgt und an den Drucker gesendet. Es gibt drei Etikettenformate: alphanumerisch, Barcode und Datamatrix.