Adeninsulfat Dihydat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopurine sulphate dihydrate, Adenine hemisulphate dihydrate, 7H-Purin-6-amine hemisulphate dihydrate, 9H-Purin-6-amine hemisulphate dihydrate
J10450.22
J10450.22EA
163
EUR
J10450.22
Adeninsulfat Dihydat ≥97%
Adeninsulfat Dihydat
Formel:
(C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O Molecular Weight: 404,37 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213655 CAS-Nummer: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 Merck Index: 14,152 |