Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,05% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J13729.A1 J13729.36
J13729.A1EA 87.9 EUR
J13729.A1 J13729.36
Citronensäure, wasserfrei 99,5-100,05% (Trockenmasse)
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 100.5% (dry basis)
Assay, Readily Carbonisable Substances Passes Test
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content, Oxalate Passes Test
Impurity Content, Sulphate (SO₄) Passes test
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Heavy Metals (Pb) ≤10 µg/gm