EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99-101%, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
J15700.A1
J15700.C4
J15700.A1EA
73.1
EUR
J15700.A1
J15700.C4
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99-101%, ultrarein
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150026 CAS-Nummer: 10378-23-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Form | White crystalline powder |
Assay (unspecified) | 99 to 101% (as is) |
Identification (FTIR) | Conforms |
pH (1%, H2O) | 10.7 to 11.7 |
pH (5%, H2O) | 10.7 to 12.0 |