Imidazol ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalamin, 1H-Imidazol, Glyoxalin

J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
J17525.A1EA 196 EUR
J17525.A1 J17525.22 J17525.A7 J17525.36
Imidazol ≥98,5% (Trockenmasse), ultrarein
Imidazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68.08 g/mol
Siedepunkt: 256 °C
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 145 °C (293 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005183
CAS-Nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Residual Water ≤1.0%
pKa (25 °C) 6.95 ±0.15
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤30 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR