Jenner's stain, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Eosin−Methylene Blue
J1875-25G
J1875-25GEA
213
EUR
J1875-25G
Jenner's stain, zertifiziert durch die Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Jenner's stain
Jenner's stain,certified by the Biological Stain Commission (Jenner Stain; Eosin-Methylene Blue)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081733 CAS-Nummer: 62851-42-7 |