Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥98,0% (Trockenmasse)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
J22675.A1
J22675.36
J22675.A1EA
95.1
EUR
J22675.A1
J22675.36
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥98,0% (Trockenmasse)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 171…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 14,09772 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) | ≥98.0% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Loss on Drying | ≤1.5% |
pH (5%, H₂O) | 10.0 - 11.5 |