4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Lieferant: Thermo Scientific
J34131.03
J34131.03EA 528 EUR
J34131.03
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₇
Molecular Weight: 285,25 g/mol
Schmelzpunkt: 194…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063697
CAS-Nummer: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identification (FTIR) Conforms