N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
J372-07EA 329.09 EUR
J372-07
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (CH₃CON(CH₃)₂) (by GC) ≥99.5 %
Density (g/mL) at 25°C 0.931 - 0.936
Residue after Ignition ≤0.005 %
pH of 20% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Water (H₂O) ≤0.05 %