PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung), ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
J373-4LEA
290
EUR
J373-4L
PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung), ultrarein
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
- Keine DNasen, RNasen oder Proteasen nachgewiesen
- pH @25 °C (10% in Wasser): 7,3 - 7,5
- Leitfähigkeit (10% in Wasser): 14000 - 17000 mhos