n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99,0%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: DDM

J424-1GEA 243 EUR
J424-1G
n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99,0%, hochrein
n-Dodecyl-β-D-maltosid

Nichtionische Detergenz.

Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510,6 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Absorption bei 225 nm (1 %, Wasser) 0.1
Absorption bei 260 nm (1 %, Wasser) 0.06
Absorption bei 280 nm (1 %, Wasser) 0.04
Absorption bei 340 nm (1 %, Wasser) 0.02
Alpha (HPLC) 15 %
pH (1 %, Wasser) bei 25 °C 5 - 8
Reinheit 99.0 %
Löslichkeit (1 %, Wasser) entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR