Octyl-β-D-thioglucopyranosid ≥98%, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Octyl-thioglucoside, OTG, 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Octyl-1-thio-Beta-D-glucopyranoside, Octyl β-D-thioglucopyranoside

J575-1GEA 89.9 EUR
J575-1G
Octyl-β-D-thioglucopyranosid ≥98%, ultrarein
Octyl-β-D-thioglucopyranosid

Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophoben Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.

Formel: C₁₄H₂₈O₅S
Molecular Weight: 308,44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012189
CAS-Nummer: 85618-21-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Reinheit ≥ 98%
Löslichkeit (5%, Wasser) Entspricht
Spezifische Rotation (1%, MeOH) - 55° bis -49°

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR