VWR®, Leupeptin hemisulphate
Lieferant: VWR Chemicals
J580-25MGEA
228
EUR
J580-25MG
J580-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Proteine und Peptide
Ein reversibler Cystein- und Serinprotease Inhibitor ähnlich Trypsin. Hemmt Trypsin, Palmin, Papain Kallikrein, Thrombin und Cathepsin A und B.