MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure) freie Säure ≥98%, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid

J589-100GEA 156 EUR
J589-100G
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure) freie Säure ≥98%, Ultrareine Qualität
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)

Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.

Formel: C₇H₁₅NO₅S
Molecular Weight: 225,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009629
CAS-Nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Schmelzpunkt 276 - 284°C
Feuchtigkeit (KF) < 1 %
Reinheit > 98 %
Löslichkeit (33.3%, Wasser) Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR