Ammoniumsulfat 0.5 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
J60368.AD
J60368.ADEA
45
EUR
J60368.AD
Ammoniumsulfat 0.5 M in wässriger Lösung
Ammoniumsulfat
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003391
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 Merck Index: 13,00559 |