Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung RNase frei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J60434.AK
J60434.AKEA 81.1 EUR
J60434.AK
Natriumchlorid 5 M in wässriger Lösung RNase frei
Natriumchlorid
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Formel: NaCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3