L(+)-Glutamin Reagenz für die Zellkultur

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: L(+)-Glutaminsäure-5-amid, Q, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, (S)-(+)-Glutamin, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid, Gln, Levoglutamid

J60573.14 J60573.22 J60573.A1
J60573.14EA 35.3 EUR
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
L(+)-Glutamin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Glutamin

CAS No.: 56-85-9 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White pH: 5.0-6.0 Merck Reference: 14,4471 MDL No.: MFCD00008044

Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 355
Schmelzpunkt: 185…186 °C
Dichte: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,4471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR