Hygromycin B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
J60681.MCEA
57.1
EUR
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06795479 CAS-Nummer: 31282-04-9 EINECS: 250-545-5 UN: 3462 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,4852 |