Zinksulfat 100 mM in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J60963.AE
J60963.AEEA 63.3 EUR
J60963.AE
Zinksulfat 100 mM in wässriger Lösung
Zinksulfat
CAS No.: 7733-02-0 Molecular Formula: O4SZn Formula Weight: 161.43 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00011302
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III