Jenner's stain Färbemittel für Hämatologie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Eosin−Methylene Blue
J61077.14
J61077.14EA
23
EUR
J61077.14
Jenner's stain Färbemittel für Hämatologie
Jenner's stain
CAS No.: 62851-42-7
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green
MDL No.: MFCD00081733
Applications: For use in staining blood smears
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081733 CAS-Nummer: 62851-42-7 |