NaOH/SDS Lysis Lösung-Lösung, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
J611-500MLEA 373 EUR
J611-500ML
NaOH/SDS Lysis Lösung-Lösung, Ultrareine Qualität
NaOH/SDS Lysis
An ultra pure reagent for alkaline lysis of bacterial cells used in standard DNA purification procedures.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1824
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Conductivity (10%, Water) @25 °C Passes Test
Titration 7,6 – 8,4 g/l