Uranin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, Fluoreszein Dinatriumsalz, Fluorescein Natriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz, Fluorescein-Natrium, Resorcinphthalein Dinatriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz, Fluorescein Dinatriumsalz, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz
CAS No.: 518-47-8
Molecular Formula: C20H10Na2O5
Formula Weight: 376.28
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brownish-red to dark
Solubility: Soluble in water at 1mg/ml
Beilstein Reference: 3833041
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00167039
A fluorophore comonly used in microscopy
Formel:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ Schmelzpunkt: > 300 °C Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167039 CAS-Nummer: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Merck Index: 14,4159 |