Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61643.06 J61643.14
J61643.06EA 34.4 EUR
J61643.06 J61643.14
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
CAS No.: 4578-31-8 Molecular Formula: C10H12N5NaO7P Formula Weight: 391.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3586732 MDL No.: MFCD00065023
Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065023
CAS-Nummer: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2
Merck Index: 14,158