Histamin (freie Base)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
J61727.03
J61727.03EA 84.6 EUR
J61727.03
Histamin (freie Base)
Histamin (freie Base)
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005210
CAS-Nummer: 51-45-6
EINECS: 200-100-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4719