Natriumchlorid 5 M aqueous solution pH 8,0
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
J61807.AK
J61807.AKEA
55.9
EUR
J61807.AK
Natriumchlorid 5 M aqueous solution pH 8,0
Natriumchlorid
Sodium chloride suitable for use in cell culture applications.
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58.44 g/mol Siedepunkt: 1413 Schmelzpunkt: 801 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 Merck Index: 14,08599 |