Zinkchlorid 25 mM in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62160.AE
J62160.AEEA 54.1 EUR
J62160.AE
Zinkchlorid 25 mM in wässriger Lösung
Zinkchlorid
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.28 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011295
Formel: ZnCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0