Brefeldin A ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
J62340.MB
J62340.MF
J62340.MBEA
341
EUR
J62340.MB
J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Schmelzpunkt: 201…205 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00083258 CAS-Nummer: 20350-15-6 Merck Index: 14,1369 |