L(-)-Tryptophan Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62508.09 J62508.22 J62508.A1
J62508.09EA 35.9 EUR
J62508.09 J62508.22 J62508.A1
L(-)-Tryptophan Reagenz für die Zellkultur
L(-)-Tryptophan
CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 280-285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 MDL No.: MFCD00064340
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 280…285 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 14,9797