ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62556.MD J62556.03
J62556.MDEA 105 EUR
J62556.MD J62556.03
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8