Sorbitanmonooleat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), Span 80, Sorbitanoleat
J62576.K2
J62576.K2EA
94.3
EUR
J62576.K2
Sorbitanmonooleat
Sorbitanmonooleat
Formel:
C₂₄H₄₄O₆ Molecular Weight: 428,61 g/mol Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080948 CAS-Nummer: 1338-43-8 EINECS: 215-665-4 Merck Index: 14,8724 |