Flüssige Alkaline Pufferlösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J63170.AP
J63170.APEA
52.1
EUR
J63170.AP
Flüssige Alkaline Pufferlösung
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
Aggregatzustand: Flüssigeit
UN Nr.:UN1824
Enthält 0.5 M NaOH und 50 mM EDTA