Kaliumacetat 8 M in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz

J63372.AE J63372.AK
J63372.AEEA 50.8 EUR
J63372.AE J63372.AK
Kaliumacetat 8 M in wässriger Lösung
Kaliumacetat

CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: C2H3KO2 Formula Weight: 98.15 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012458

Formel: CH₃COOK
Molecular Weight: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR