Citronensäure ≥99,5% für die Elektrophorese

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

J64322.22 J64322.36 J64322.A3
J64322.22EA 26.2 EUR
J64322.22 J64322.36 J64322.A3
Citronensäure ≥99,5% für die Elektrophorese
Citronensäure

Purity: 99.5+%
CAS No.: 77-92-9
Molecular Formula: C6H8O7
Formula Weight: 192.13
Physical Form: Powder
Density: 1.665
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 1,6
Melting Point: 153-154°
Beilstein Reference: 782061
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00011669

Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Dichte: 1,665
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR