TMP flüssig, 1 Bestandteil, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
TMB
J644-100MLEA
145
EUR
J644-100ML
TMP flüssig, 1 Bestandteil, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Fertig gemischtes Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Absorbiert bei 450 nm (gelbes Endprodukt). Ideal für ELISA und Lösungsproben.
Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and solution assays.
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Molecular Weight: 240,35 g/mol |
MDL:
MFCD00007748 CAS-Nummer: 54827-17-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@650nm | < 0,02 |
pH@25°C | 5 - 7 |
UV/Vis Test | Entspricht |