1,4-Dithioerythrit 99% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
J64656.03 J64656.14
J64656.03EA 39 EUR
J64656.03 J64656.14
1,4-Dithioerythrit 99% für die Elektrophorese
1,4-Dithioerythrit
Purity: 99% CAS No.: 6892-68-8 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Stench Melting Point: 82-84° Beilstein Reference: 1719756 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00063750
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,