Bismarckbraun R

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 29.4 EUR
J64757.14 J64757.22
Bismarckbraun R
Bismarckbraun R
Formel: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Schmelzpunkt: 222 °C, (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036386
CAS-Nummer: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR