Wasser Endotoxin_free
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 60.3 EUR
J65589.AP J65589.K2
Wasser Endotoxin_free
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1.00
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039