Cycloheximid 100 mg/ml in DMSO
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter
Filtered at 0.2 µm.
CAS No.: 66-81-9
Molecular Formula: C15H23NO4
Formula Weight: 281.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°0°(230°F)
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00082346
Formel:
C₁₅H₂₃NO₄ Flammpunkt: 87°0 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00082346 CAS-Nummer: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |