Sulphamethoxazole 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
J66565.22
J66565.22EA
195
EUR
J66565.22
Sulphamethoxazole 98%
Sulphamethoxazole
Purity: 98%
CAS No.: 723-46-6
Molecular Formula: C10H11N3O3S
Formula Weight: 253.28
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₃S Molecular Weight: 253,28 g/mol Siedepunkt: 482 °C Schmelzpunkt: 168…172 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00010546 CAS-Nummer: 723-46-6 EINECS: 211-963-3 Merck Index: 14,8918 |