Gibberellinsäure 90% A4+A7
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure
J66661.03
J66661.06
J66661.03EA
128
EUR
J66661.03
J66661.06
Gibberellinsäure 90% A4+A7
Gibberellic acid
Purity: 90%
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Flash Point: >110 °C
Physical Form: Powder
Boiling Point: 582°
Solubility: Soluble in methanol, ethanol, or acetone. Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ Siedepunkt: 582 °C Flammpunkt: >110 °C(230 °F) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00079329 CAS-Nummer: 77-06-5 |