Bisacrylamid 99+% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
J66710.14
J66710.22
J66710.30
J66710.14EA
65.9
EUR
J66710.14
J66710.22
J66710.30
Bisacrylamid 99+% für die Elektrophorese
Bisacrylamid
Purity: 99+%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Physical Form: Powder
Density: 1.235
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,235 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |