VWR® Super Optimal Broth (SOB)-Bouillon für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
J906-500GEA 156 EUR
J906-500G
VWR® Super Optimal Broth (SOB)-Bouillon für die Biotechnologie
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Super Optimal Broth (SOB)-Bouillon dient zur Herstellung von nährstoffreichem Wachstumsmedium und zur Transformation kompetenter E. coli.
Das SOB-Brühe-Wachstumsmedium ist reich an Nährstoffen und enthält Kaseinhydrolysat und Hefeextrakt als Quellen für stickstoffhaltige Verbindungen und Wachstumsfaktoren sowie Magnesiumsulfat als Lieferant der für die DNA-Replikation notwendigen Magnesiumionen.
Ergibt bei einer Lösung in 25,5 g/l Wasser Trypton (20 g/l), Hefeextrakt (5 g/l) und Natriumchlorid (0,5 g/l).
SOB-Bouillonpulver bei Raumtemperatur (18 bis 26 °C) lagern. Angesetztes Medium kühl (2 bis 8 °C) lagern.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Hinweis: Das Medium sollte autoklaviert oder sterilfiltriert werden. Die Lösung vor Zugabe von Zusatzkomponenten und Antibiotika auf 50 °C oder weniger abkühlen lassen. 20 ml 1 M MgSO₄ zugeben.