Natriumformiat ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ameisensäure Natriumsalz

J961-100GEA 129 EUR
J961-100G
Natriumformiat ≥99% ACS
Natriumformiat
Formel: HCO₂Na
Molecular Weight: 68.01 g/mol
Schmelzpunkt: 257,31
Dichte: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,001%
Heavy Metals ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,0005%
Purity ≥ 99%
Sulphate ≤ 0,001%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR