Exsikkatoren, fettfrei, VWR®
Lieferant: JENCONS SCIENTIFIC
250-068
JENC250-068EA 358 EUR
JENC250-068
Exsikkatoren, fettfrei, VWR®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas. Der Elastomerring wird unter Vakuum komprimiert, wodurch eine trockene Abdichtung entsteht. Das PTFE-Ventil ist mittig auf dem Deckel angeordnet, was in Verbindung mit der Trockendichtung ein vertikales Auf- und Abheben des Deckels ermöglicht.
  • Choice of models with or without Seal-Cote plastic protection, which prevents fragmentation of the glass
  • Lids lift off vertically, giving nearly double the storage volume
Standards: BS3423:1962
Lieferumfang: Lieferung mit Dichtring, Gaze und PTFE-Hahn. Vakuumanschluss mit 9-mm-AD.