Schlauch, Silikon, für Perimatic Premier peristaltische Dosierpumpe
Lieferant: JENCONS SCIENTIFIC
686-216
JENC686-216EA 18.4 EUR
JENC686-216
Schlauch, Silikon, für Perimatic Premier peristaltische Dosierpumpe
Schläuche Transferschlauch
Premier Silikonschlauch-Bauteile.
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit