Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
Synonyme:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
BASE20-G
JOBIBASE20-GEA
460
EUR
JOBIBASE20-G
Weißes Mineralöl (Erdöl), 20 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |