Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu) Standard für die ICP-MS
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
CLCU2-2Y
JOBICLCU2-2YEA 338 EUR
JOBICLCU2-2Y
Kupfer-Standardlösung, 1000 mg/L Cu in verd. Salpetersäure (aus Cu) Standard für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Kupfer-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST