Eisen-Standardlösung, 1000 mg/L Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) Standard für die ICP-MS
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
CLFE2-2Y
JOBICLFE2-2YEA 361 EUR
JOBICLFE2-2Y
Eisen-Standardlösung, 1000 mg/L Fe in verd. Salpetersäure (aus Fe) Standard für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST